Läs mer
R&D Systems™ Human IDH2 (NP_002159.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18764989
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18764989 10 μg
1 options
Produktkod. 18764989 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3706.46 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 421.01 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002159.2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg