Läs mer
Human IFI44L knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143613 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143613 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589141Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human IFI44L knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: IFI44L knockout A549