Läs mer
Abcam Mänsklig IFITM3 (Fragilis) knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32139383 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139383 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139383 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2656982x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
IFITM3 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 1 och insättning av selektionskassetten i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull....
IFITM3 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 1 och insättning av urvalskassett i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampul. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO