Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-alpha 1B/IFNA1B (CAA23799.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | IFN-alpha 1 |
| Tillträdesnummer | CAA23799.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3439 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |