Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-alpha 2/IFNA2 DuoSet ELISA
Produktkod. 30000481
Kvantitet:
1 Kit (5 Plates)
Produktkod. 30000481
Brand: R&D Systems™ DY934505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human IFN-alpha 2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-alpha 2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-alpha 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 3.12 to 200 pg/mL
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Gen-ID (Entrez) 3440
Värd art Human
Kvantitet 1 Kit (5 Plates)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym alpha-2a interferon, Ifa2, IFNA, IFNA2, IFNA2a, IFNA2b, IFNA2c, IFNAA, IFNalpha 2, IFN-alpha-2, IFN-alphaA, INFA2, interferon alpha 2b, interferon alpha A, interferon alpha-2, Interferon alpha-A, interferon, alpha 2, LeIF A, MGC125764, MGC125765