Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-alpha 7/IFNA7 (NP_066401.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18751167
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18751167 10 μg
1 options
Produktkod. 18751167 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Gen IFN-alpha J1/IFNA7
Tillträdesnummer NP_066401.2
Gen-ID (Entrez) 3444
Gene Alias IFNA7, IFNalpha J1, IFN-alpha J1, interferon alpha-7, interferon alpha-J1, interferon, alpha 7
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg