Läs mer
Invitrogen™ Humant interferon alfa ELISA Utrustning
Produktkod. p-4531687
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10531594
Brand: Invitrogen™ 411101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant interferon alfa A,2,A/D,D,K och 4b (Hu αIFN A, αIFN 2, αIFN A/D, αIFN D, IFN αK och αIFN 4b) ELISA kvantifierar Hu IFNα i humant cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IFNα . Metodens princip The Human IFNα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
IFN alfa (Interferon alpha) är ett typ I-interferon som tillhör en familj av strukturellt besläktade, artspecifika proteiner exklusivt för ryggradsdjur. Interaktionen mellan IFN-alfa och dess receptorkomponent resulterar i aktivering av ett antal signalvägar som huvudsakligen är involverade i medfödd immunsvar mot virusinfektion. Hos människor finns genen för IFN alfa på kromosom 9. Typ I-interferonerna består av 14 olika alfa-isoformer (undertyper med något olika specificiteter), och enkla beta-, omega-, epsilon- och kappa-isoformer. Homologa molekyler finns i många arter, inklusive råttor och möss (och de flesta däggdjur), och har identifierats i fåglar, reptiler och fiskarter. IFN alfa produceras primärt av plasmacytoida dendritiska celler, är en potent komponent i det antivirala medfödda immunsvaret och modulerar adaptiv immunitet. Sjukdomar associerade med dysfunktion av IFN alfa inkluderar hepatit C och hepatit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 12,5 till 1000 pg/ml
Beskrivning Humant IFN alfa ELISA Kit (serumprover)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Ingen signifikant korsreaktion med humant IFN-ß, IFN-g eller IFN-w; mus eller råtta IFN-a, IFN-ß eller IFN-g; bovint IFN-t
Tillräckligt för 96 mikroplattor brunnar
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3439, 3440
Gensymbol IFNA1, IFNA2
Interassay CV <8%
Intraassay CV <8
Kit Innehåll Förbelagd mikroplatta med 96 brunnar, Detektionsantikroppskoncentrat, Anti-IgG-HRP-koncentrat, Koncentrat utspädningsmedel, Standard, Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Provspädningsmedel, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Mått Absorbans vid 450 nm
Precision Intra-analys CV ≤ 8%; inter-analys CV ≤ 8 %
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IFN alfa
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 15 minuter