Läs mer
Invitrogen™ Humant interferon alfa (cellkultur) ELISA Utrustning
Beskrivning
Humant interferon alfa A, 2, A/D, D, K och 4b (Hu αIFN A, αIFN 2, αIFN A/D, αIFN D, IFN αK och αIFN 4b) ELISA kvantifierar Hu IFNα i humant cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IFNα . Metodens princip The Human IFNα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01562, P01563, P05013, P05014 |
| Analysintervall | 12,5 till 500 pg/ml eller 156 till 5000 pg/ml |
| Beskrivning | Humant IFN alfa ELISA Kit (supernatant) |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Supernatant |
| Specificitet | Ingen signifikant korsreaktion med humant IFN-ß, IFN-g eller IFN-w; mus eller råtta IFN-a, IFN-ß eller IFN-g; bovint IFN-t |
| Tillräckligt för | 5 x 96 mikroplattor brunnar |
| Målarter | Människa |
| Visa mer |