Läs mer
Human IFN-alpha I Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 4720.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IFN-alpha I/IFNA17 |
|---|---|
| Klona | 995826 |
| Utspädning | Neutralization 0.6-6 ng/mL |
| Användningsområden | Neutralization |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18750097
![]() |
R&D Systems
MAB10080-SP |
25 μg |
2050.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18703527
![]() |
R&D Systems
MAB10080-100 |
100 μg |
4720.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IFN-alpha I/IFNA17 Monoclonal specifically detects IFN-alpha I/IFNA17 in Human samples. It is validated for Neutralization.Specifikationer
| IFN-alpha I/IFNA17 | |
| Neutralization 0.6-6 ng/mL | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P01571 | |
| 3451 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 995826 | |
| Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| IFNA, IFNA17, IFNalpha I, IFN-alpha-17, IFN-alphaI, INFA, interferon alpha-17, Interferon alpha-88, Interferon alpha-I', Interferon alpha-T, interferon alpha-WA, interferon, alpha 17, LeIF I, LEIF2C1 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human IFN-alpha I, Met1-Asp189, Accession # P01571 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human IFN-alpha I in direct ELISAs. |