Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-alpha WA/IFNA16 (NP_002164.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18733637
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18733637 10 μg
1 options
Produktkod. 18733637 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Gen IFN-alpha WA/IFNA16
Tillträdesnummer NP_002164.1
Gen-ID (Entrez) 3449
Gene Alias BC114392, Gm13280, Ifna6T, IFN-alpha 16, IFNalpha WA, IFN-alpha WA, IFN-alpha-16, IFN-alpha-N-protein, IFN-alphaO, IFN-alpha-WA, Ifnat6, interferon alpha-16, Interferon alpha-WA, interferon, alpha 16
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg