Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-beta DuoSet ELISA
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human IFN-beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-beta.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Art | Human |
| Bindande mål | IFN-beta |
| Formatera | 96-brunnsplattor |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3456 |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Synonym | Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |