Läs mer
Proteintech™ Human IFN-Beta ELISA Kit
Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Beskrivning
- Recognizes human IFN-beta
- IFN-beta (Interferon beta) is a cytokine naturally produced by immune system in response to biological and chemical stimuli
- Signals by binding to heterodimeric Type I IFN receptor composed of IFNAR1 and IFNAR2 chains
- Regulates expression of plethora of genes by means of classical JAK/STAT and other pathways
- IFN-beta shown in clinical trials to have efficacy in multiple sclerosis
- Gene therapy is expected to be used for clinical use in cancer patients
- Signals by binding to heterodimeric Type I IFN receptor composed of IFNAR1 and IFNAR2 chains
Process:
- Antibody specific for IFN-beta pre-coated onto microwells
- IFN-beta protein in samples captured by the coated antibody after incubation
- After extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human IFN-beta is added to detect captured human IFN-beta protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
- Solution containing sulfuric acid used to stop color development and color intensity
- Proportional to quantity of bound protein, measurable at 450 nm with correction wavelength set at 630 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BC096150 |
| Analysintervall | 7.8 to 500 pg/mL |
| Analyskänslighet | 0.7 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Människa |
| Gen-ID (Entrez) | 3456 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human CYCS ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine