Läs mer
Invitrogen™ Human IFN beta ELISA Utrustning
Produktkod. 11885804
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 11885804
Brand: Invitrogen™ 414101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Interferon beta (Hu IFNβ ) ELISA kvantifierar Hu IFNβ i humant cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IFNβ . Metodens princip The Human IFNβ fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Typ I-interferoner (IFN-alfa/beta) produceras primärt som svar på virusinfektion av naturliga IFN-producerande celler (IPC) som en del av värdens immunsvar. IFN kan också hämma utvecklingen av tumörer. IFN-beta-bindning resulterar i aktivering av tyrosinkinaserna Jak1 och Tyk2, fosforylering av medlemmar av STAT-familjen av transkriptionsfaktorer, och transkription och uttryck av immunsvarsgener. På senare tid har flera medlemmar av familjen toll-like receptor (TLR) befunnits stimulera produktionen av IFN-beta. IFN-beta används för närvarande kliniskt för behandling av tumörer, infektioner och multipel skleros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01574
Analysintervall 50 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 50 pg/mL
Beskrivning Human IFN beta ELISA Utrustning
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Kolorimetrisk ELISA (TMB-substrat) med plattor
Produkttyp ELISA
Provtyp Supernatant
Specificitet Ingen signifikant korsreaktion med humant IFN-a eller IFN-g; mus eller råtta IFN-ß
Tillräckligt för 96 mikroplattor brunnar
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3456
Gensymbol IFB,IFF,IFN-beta,IFNB
Interassay CV <8%
Intraassay CV <8
Kit Innehåll Förbelagd mikroplatta med 96 brunnar, Detektionsantikroppskoncentrat, Anti-IgG-HRP-koncentrat, Koncentrat utspädningsmedel, Standard, Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Provspädningsmedel, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Mått Absorbans vid 450 nm
Precision Intra-analys CV ≤ 10%; inter-analys CV ≤ 10 %
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IFN beta
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 15 minuter