Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-beta Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 sats
Beskrivning
The Human IFN-beta Quantikine ELISA Kit quantifies human IFN-beta in cell culture supernates (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.81 - 500pg/mL |
| Analyskänslighet | 0.781pg/mL |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human IFN-beta |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3456 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |