Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-beta XL Luminex™ Performance Assay
Kvantitet:
1 Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Art | Human |
| Bindande mål | IFN-beta |
| Gen-ID (Entrez) | 3456 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |