Läs mer
Human IFN-gamma Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
2105.00 SEK - 5375.00 SEK
Specifikationer
Antigen IFN-gamma
Klona 2485E
Utspädning Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18774577
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB2853-SP
25 μg
2105.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18760337
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB2853-100
100 μg
5375.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IFN-gamma Monoclonal specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
IFN-gamma
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
E. coli-derived recombinant human IFN-gamma , Gln24-Gln166, Accession # AAP20098.1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IFN-gamma in direct ELISAs.
2485E
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
AAP20098.1
3458
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer