Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-gamma DuoSet ELISA
Produktkod. 30021477
Change view
Tillräckligt för:
15 x 96-brunnsplattor
5 x 96-brunnsplattor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
30021477 15 x 96-brunnsplattor
18794767 15 x 96-brunnsplattor
30000522 5 x 96-brunnsplattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30021477 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY285B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human IFN-gamma DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IFN-gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IFN-gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 9.38 - 600pg/mL
Immunoassay Kit Format 96-well Plate
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum
Tillräckligt för 15 x 96-brunnsplattor
Målarter Human
Gen-ID (Entrez) 3458 (Human); 15978 (Mouse); 25712 (Rat); 396991 (Porcine); 281237 (Bovine); 403801 (Canine); 493965 (Feline)
Kit Innehåll 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Mål Interferon gamma
For Research Use Only