Läs mer
Invitrogen™ Humant IFN gamma ELISA Utrustning
Description
Human Interferon gamma (Hu IFNγ ) ELISA kvantifierar Hu IFNγ i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Hu IFNγ . Metodens princip The Human IFNγ fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | P01579 |
| Analysintervall | 25,6 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <2 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet. |
| Beskrivning | Humant IFN gamma ELISA Utrustning |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Smörgås ELISA Utrustning |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Cytokiner& Receptorer |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Show More |