missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human IFN-gamma R1/CD119 (NP_000407) VersaClone cDNA
Beskrivning
The Human IFN-gamma R1/CD119 (NP_000407) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IFN-gamma R1/CD119, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IFN-gamma R1/CD119 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Beställningsinfo
Ships at ambient temperature.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | cDNA |
| Beskrivning | Gene ID (Entrez): 3459, 15979 |
| Gen | hIFNGR1 |
| Tillträdesnummer | NP_000407 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Infoga typ | 1483bp |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human, Mouse |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Visa mer |
For Research Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?