Läs mer
Invitrogen™ Human IGF-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17124543
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17124543 96 tester
17185009 5 x 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17124543 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH250RB
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ELISA
Human IGF-1 kvantifierar human IGF-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human IGF-1.
IGF1 (Insulin-liknande tillväxtfaktor-1) är strukturellt och funktionellt besläktat med insulin men har en mycket högre tillväxtfrämjande aktivitet. En rad cellulära svar induceras av IGF1, inklusive cellproliferation, differentiering, migration och överlevnad. Dessutom är IGF1 en polypeptidtillväxtfaktor som stimulerar proliferationen av ett brett spektrum av celltyper i muskel-, ben- och broskvävnad. IGF1 stimulerar glukostransport i råttbenshärledda osteoblastiska (PyMS) celler och är effektivt vid mycket lägre koncentrationer än insulin, inte bara vad gäller glykogen- och DNA-syntes utan också när det gäller att förbättra glukosupptaget. I cirkulationen är IGF:er huvudsakligen bundna till bindande proteiner (IGFBP) som förlänger halveringstiden för IGF:erna och spelar en roll i att leverera dem till målvävnader. IGF-I är känt som en av de mest potenta aktivatorerna i AKT-signalvägen, som är känd för att vara en stimulator av proliferation och en hämmare av programmerad celldöd. Dessutom är mogen human IGF-I 100 % homolog med bovina och grisproteiner. Låga nivåer av IGF1 har kopplats till Alzheimers sjukdom. IGF1 bearbetas från en prekursor, binds av en specifik receptor och utsöndras. Defekter i IGF1-genen är en orsak till insulinliknande tillväxtfaktor 1-brist och flera transkriptvarianter som kodar olika isoformer har hittats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer C730016P09Rik; klass 1 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; klass 2 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulintillväxtfaktor-1; Insulinliknande tillväxtfaktor; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1 (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor I; insulinliknande tillväxtfaktor I (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor IB; mekanisk tillväxtfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulinliknande tillväxtfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-C
Analysintervall 0,1 till 30 ng/ml
Analyskänslighet 0.1 ng/mL
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias C730016P09Rik; klass 1 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; klass 2 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; Igf-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulin tillväxtfaktor-1; insulinliknande tillväxtfaktor; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1 (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor I; insulinliknande tillväxtfaktor I (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor IB; mekanotillväxtfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulinliknande tillväxtfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; Somatomedin C; Somatomedin-CC730016P09Rik; klass 1 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; klass 2 insulinliknande tillväxtfaktor I preproprotein; H-IGF-1; IBP1; IGF; IGF1; Igf-1; IGF1A; IGFI; IGF-I; IGFIa; IGF-IA; IGF-IB; insulintillväxtfaktor-1; Insulinliknande tillväxtfaktor; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1; insulinliknande tillväxtfaktor 1 (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor I; insulinliknande tillväxtfaktor I (somatomedin C); insulinliknande tillväxtfaktor IB; mekanotillväxtfaktor; MGF; M-IGF-1; OTTHUMP00000195084; prepro-IGF-I; prepro-insulinliknande tillväxtfaktor I; R-IGF-1; somatomedin; somatomedin C; somatomedin-C;
Gen-ID (Entrez) 3479
Gensymbol IGF1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnars platta, standard, analysspädningskoncentrat, biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, tvättbuffert, kromogen, stopplösning, självhäftande plattskydd, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Våt eller tor ris
Förvaringskrav Håll kylt vid 2–8 °C i upp till 6 månader. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C
Mål IGF1
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 timmar 45 min