missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gibco™ Human IGF-BP2 Recombinant Protein, PeproTech®

Produktkod. 17812453
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17812453

Brand: Gibco™ 35006B250UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

350-06B-1MG will be provided as 2 x 500 μg (350-06B-500UG). Recombinant Human IGF-BP2 is a 31.5 kDa protein consisting of 289 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IGFBP2 (insulin-like growth factor binding protein 2) is a member of the ISGBP family which bind various IGFs. IGFBP2 is overexpressed in a wide spectrum of cancers, including glioma, prostate cancer, synovial sarcoma, neuroblastoma, colon cancer, adrenocortical cancer, lung cancer, Wilms' tumor, and hepatoblastoma. The overexpression of IGFBP2 also correlates with the aggressiveness of some tumors. IGFBP2 activates the expression of matrix metalloprotease 2, which contributes to cell invasiveness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P18065
För användning med (applikation) Functional Assay
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3485
Molekylvikt (g/mol) 31.5 kDa
Namn Human IGF-BP2
Kvantitet 250 μg
Källa Insect cells
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; IGF binding protein 2; IGF-binding protein 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; Insulin like growth factor binding protein; insulin like growth factor binding protein 2; insulin-like growth factor binding protein 2; insulin-like growth factor binding protein 2, 36 kDa; insulin-like growth factor-binding protein 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753
Vanligt namn IGFBP2
Gensymbol IGFBP2
Biologisk aktivitet Determined by its ability to inhibit IGF-I induced proliferation of FDC-P1 cells.
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens EVLFRCPPCT PERLAACGPP PVAPPAAVAA VAGGARMPCA ELVREPGCGC CSVCARLEGE ACQVYTPRCG QGLRCYPHPG SELPLQALVM GEGTCEKRRD AEYGASPEQV ADNGDDHSEG GLVENHVDST MNMLGGGGSA GRKPLKSGMK ELAVFREKVT EQHRQMGKGG KHHLGLEEPK KLRPPPARTP CQQELDQVLE RISTMRLPDE RGPLEHLYSL HIPNCDKHGL YNLKQCKMSL NGQRGECWCV NPNTGKLIQG APTIRGDPEC HLFYNEQQEA RGVHTQRMQ
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem Insect cells
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.