Läs mer
R&D Systems™ Human IGLL5 (NP_001171597.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18750379
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18750379
Brand: R&D Systems™ RDC2998
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gen IGLL5
Tillträdesnummer NP_001171597.1
Gen-ID (Entrez) 100423062
Gene Alias IGLL5 immunoglobulin lambda-like polypeptide 5, IGLV, VL-MAR
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg