missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human IgM Antibody (P5E2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-78603
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Human IgM Monoclonal specifically detects Human IgM in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay.
Specifikationer
| Human IgM | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:400, Flow Cytometry 1 ug/ml, ELISA 1 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) | |
| P5E2 | |
| Unconjugated | |
| AGM1, MU, VH | |
| Purified Human Serum IgM | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering