Läs mer
Invitrogen™ Humant IgM ELISA Utrustning
Produktkod. 15571647
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15571647
Brand: Invitrogen™ BMS2098TEN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant immunglobulin M (Hu IgM) ELISA kvantifierar Hu IgM i humant serum, plasma eller cellkultursupernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IgM. Metodens princip The Human IgM solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IgM uttrycks intracellulärt, under tidiga stadier av B-lymfopoiesis, och sedan på ytan av mer mogna B-celler i benmärgen och perifera B-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 15,6 till 1 000 ng/ml
Analyskänslighet 1 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3507
Interassay CV 3.2%
Intraassay CV 5.1
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Immunoglobulin M
Mål Humant IgM
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 30 min