Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-1 alfa ProQuantum Immunanalyssats
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
IL-1 alfa (Interleukin-1 alfa) är ett proinflammatoriskt cytokin som uttrycks av monocyter, makrofager och dendritiska celler. IL-1 alfa kodas av IL1A-genen och signalerar genom två receptorer, IL-1RI och IL-1RII, som båda delas med IL-1 beta. IL1A finns på q-armen på kromosom 2 i position 13. IL-1 alfa spelar en viktig roll i medfödd värdförsvar genom att utlösa produktionen av andra proinflammatoriska cytokiner i målceller och initiera akutfassvar. IL-1 alfa-aktivitet kan modereras av IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), ett protein som produceras av många celltyper som blockerar receptorbindning genom kompetitiv hämning. IL-1 alfa är en pleiotropisk cytokin involverad i olika immunsvar, inflammatoriska processer och hematopoiesis. Vidare produceras IL-1 alfa av monocyter och makrofager som ett proprotein, som bearbetas proteolytiskt och frisätts som svar på cellskada och inducerar apoptos. IL1A-genen och åtta andra gener i interleukin 1-familjen bildar ett cytokin-genkluster på kromosom 2. IL1 alfa reglerar aktiviteterna av NF-kappaB och mitogenaktiverade proteinkinaser. IL-1 alfa kan stimulera uttrycket av IL6 och cyklooxygenas-2 (PTGS2/COX-2), samt öka produktionen av kväveoxid (NO). Höga nivåer av IL-1 alfa är associerade med flera kroniska inflammatoriska sjukdomar inklusive reumatoid artrit, psoriasis och multipel skleros.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01583 |
| Analysintervall | 0,064 till 5000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <0.05 pg/mL |
| Konjugera | FAM™ |
| Detektionsmetod | Taqman™ PCR i realtid |
| Immunoassay Kit Format | Närhetsbaserad immunanalys |
| Produkttyp | ProQuantum |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Proteinkvantifiering |
| Visa mer |