missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Magnetic Luminex™ Performance Assay
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 sats
Beskrivning
- Magnetic format allows for easier wash steps
- Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
- Precise and Specific
- Requires a small sample volume (<50 μL)
- Run your assay in just 3-5 hours
- Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
- Enough reagents for one 96-well plate
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Human |
| Bindande mål | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Typ av pärla | Magnetic |
| Analyskänslighet | 0.57pg/mL |
| Analysintervall | 3.00 - 2400pg/mL |
| Gen-ID (Entrez) | 3553 |
| Gensymbol | IL1B |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering