Läs mer
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit
Kvantitet:
1 förpackning (6 tallrikar)
Beskrivning
The Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human IL-1 beta/IL-1F2 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), saliva (10 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 förpackning (6 tallrikar) |
| Art | Human |
| Konjugera | Biotin |
| Bindande mål | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Analyskänslighet | 0.063 pg/mL |
| Analysintervall | 0.13 to 8 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3553 |
| Provtyp | Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL), Heparin Plasma (100uL), Saliva (10uL) |
| Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Visa mer |