Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1 beta Instant ELISA™ Utrustning
Beskrivning
Human Interleukin 1 beta (Hu IL-1β ELISA kvantifierar Hu IL-1β i humant serum, plasma, cellkultursupernatanter eller andra kroppsvätskor. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. Sandwichen bildas genom bindning av den andra (detektor) antikroppen till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. En antikropp konjugerad med enzym binder den bildade sandwichen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01584 |
| Analysintervall | 7,8 till 500 pg/ml |
| Analyskänslighet | 0.7 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 3553 |
| Visa mer |