Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1 R3/IL-1 R Acp ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp kvantifierar human IL-1 R3/IL-1 R Acp i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Denna gen kodar för en komponent av interleukin 1-receptorkomplexet, som initierar signalhändelser som resulterar i aktivering av interleukin 1-responsiva gener. Alternativ splitsning av denna gen resulterar i membranbundna och lösliga isoformer som skiljer sig åt i sin C-terminal. Förhållandet mellan lösliga och membranbundna former ökar under akutfasinduktion eller stress.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 6430709H04Rik; AI255955; AV239853; C3orf13; dölja; IL 1R3; IL 1R3; IL 1 RAcP; IL 1 RAP; IL-1-receptoraccessoarprotein; IL1R3; IL-1R3; IL-1 R-3; IL1RAcP; IL-1 RAcP; Il1racpb; Il1rap; ILN; interleukin; interleukin 1-receptoraccessoarprotein; interleukin-1-receptor 3; Interleukin-1-receptoraccessoarprotein; interleukin-1-receptoraccessoarprotein beta; Interleukin-33-receptor betakedja |
| Analysintervall | 18 till 4 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 18 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 3556 |
| Gensymbol | IL1RAP |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |