Läs mer
Invitrogen™ Human IL-12 p70 ELISA Utrustning
Produktkod. 15521797
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15521797
Brand: Invitrogen™ BMS238
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-12 p70
Biotin-Conjugate anti-human IL-12 p70 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-12 p70 Standard lyophilized, 400pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
The Human Interleukin-12 p70 (IL-12 p70) ELISA kvantifierar Hu IL-12 p70 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-12 p70. Metodens princip The Human IL-12 p70 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-12 p70, även känd som interleukin-12, är ett cytokin som spelar en avgörande roll i immunsystemets svar på infektioner och cancer. Det produceras av immunceller, inklusive dendritiska celler, makrofager och B-celler, som svar på vissa patogener och tumörceller. IL-12 p70 stimulerar produktionen av interferon-gamma och andra cytokiner, som främjar aktivering och proliferation av T-celler och naturliga mördarceller. IL-12 p70 har studerats som ett potentiellt terapeutiskt mål för olika sjukdomar och tillstånd, inklusive infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar och cancer. Det har visat sig förbättra immunsvaret mot vissa infektioner och tumörer och att modulera inflammatoriska svar vid autoimmuna sjukdomar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P29459,P29460
Analysintervall 3,1 till 200 pg/ml
Analyskänslighet 2.1 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3592, 3593
Gensymbol CLMF,CLMF2,IL-12 B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,CLMF,IL-12 A,NFSK,NKSF1,P35
Interassay CV 4.8%
Intraassay CV 3
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-12 subenhet p70, CLMF, NKSF
Mål IL-12 p70
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter