Läs mer
Human IL-15R alpha Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
2205.00 SEK - 5465.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL-15R alpha |
|---|---|
| Klona | 2639B |
| Utspädning | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18763347
![]() |
R&D Systems
MAB10900-SP |
25 μg |
2205.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18763267
![]() |
R&D Systems
MAB10900-100 |
100 μg |
5465.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL-15R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-15R alpha in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| IL-15R alpha | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. | |
| CD215, CD215 antigen, IL15 R alpha, IL-15 R alpha, IL-15 receptor subunit alpha, IL15RA, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived human IL-15R alpha, Met1-Lys173, Accession # NP_751951 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 2639B | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| NP_751951 | |
| 3601 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |