Läs mer
Invitrogen™ Human IL-17 E ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant IL-17 E kvantifierar humant IL-17 E i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant IL-17 E.
Interleukin 25 (IL-25) är en medlem av IL-17-familjen och identifieras som ett proinflammatoriskt cytokin som produceras av Th17-effektorceller, vilket gör det möjligt för Th17-undergruppen att initiera eller upprätthålla den autoimmuna processen vid sjukdomar som reumatoid artrit. IL-25 inducerar också aktivering av NF-kappa-B och stimulerar produktionen av det proinflammatoriska kemokinet IL-8. IL-25 i sig aktiveras genom IL-23, IL-5 och TGF-beta.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272 |
| Analysintervall | 0,4 till 100 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.4 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 64806 |
| Gensymbol | IL25 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |