Läs mer
Invitrogen™ Human IL-17 E ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219452
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17195019
Brand: Invitrogen™ EH260RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant IL-17 E kvantifierar humant IL-17 E i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant IL-17 E.
Interleukin 25 (IL-25) är en medlem av IL-17-familjen och identifieras som ett proinflammatoriskt cytokin som produceras av Th17-effektorceller, vilket gör det möjligt för Th17-undergruppen att initiera eller upprätthålla den autoimmuna processen vid sjukdomar som reumatoid artrit. IL-25 inducerar också aktivering av NF-kappa-B och stimulerar produktionen av det proinflammatoriska kemokinet IL-8. IL-25 i sig aktiveras genom IL-23, IL-5 och TGF-beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer il 17 e; IL17E; IL-17 e; IL25; IL-25; ILN; interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; Interleukin-17 E; interleukin-25; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272
Analysintervall 0,4 till 100 ng/ml
Analyskänslighet 0.4 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 64806
Gensymbol IL25
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål IL-25
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter