Läs mer
R&D Systems™ Human IL-17E DuoSet ELISA
Produktkod. 30021621
Kvantitet:
1 Kit (for 5 Plates)
Produktkod. 30021621
Brand: R&D Systems™ DY125805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human IL-17E DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-17E DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-17E/IL-25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IL17E, IL-17E, IL17Einterleukin-17E, IL25, IL-25, interleukin 17E, interleukin 25, Interleukin-17E, interleukin-25
Produkttyp ELISA Kit
Kvantitet 1 Kit (for 5 Plates)
Art Human
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 64806
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.