Läs mer
R&D Systems™ Human IL-17F (NP_443104.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | IL-17F |
| Tillträdesnummer | NP_443104.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 112744 |
| Gene Alias | Cytokine ML-1, IL17F, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |