Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-18 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7092075
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15591847
Brand: Invitrogen™ BMS2672
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-18
Biotin-Conjugate anti-human IL-18 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-18 Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
The Human Interleukin-18 (Hu IL-18) ELISA kvantifierar Hu IL-18 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-18. Metodens princip The Human IL-18 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är ett proinflammatoriskt cytokin. Detta cytokin kan inducera IFN-gamma-produktionen av T-celler. Kombinationen av detta cytokin och IL12 har visat sig hämma IL4-beroende IgE- och IgG1-produktion och förbättra IgG2a-produktionen av B-celler. IL-18-bindande protein kan specifikt interagera med denna cytokin och därmed negativt reglera dess biologiska aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q14116
Analysintervall 78 till 5 000 pg/ml
Analyskänslighet 9.0 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3606
Gensymbol IGIF, IL-18, IL-1 g, IL1F4
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 6.5
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-18, Interferon-gamma-inducerande faktor
Mål IL-18
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter