missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gibco™ Human IL-19, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Produktkod. p-200064299
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30019401

Brand: Gibco™ AF20019500UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-19 is a 35.8 kDa homodimer of two 154 amino acid chains. In solution, IL-19 exists predominantly as a non-disulfide-linked dimer.

The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the IL10 cytokine subfamily. This cytokine is found to be preferentially expressed in monocytes. It can bind the IL20 receptor complex and lead to the activation of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3). A similar cytokine in mouse is reported to up-regulate the expression of IL6 and TNF-alpha and induce apoptosis, which suggests a role of this cytokine in inflammatory responses. Alternatively spliced transcript variants encoding the distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer Q9UHD0
För användning med (applikation) Functional Assay
Formatera Lyophilized
Formulering protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 29949
Molekylvikt (g/mol) 35.8 kDa
Namn Human IL-19, Animal-Free
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status RUO
Endotoxinkoncentration <1 EU/ μg
Gene Alias il 19; IL-10 C; IL19; IL-19; ILN; Interleukin; interleukin 19; Interleukin19; interleukin-19; MDA1; MDA-1; melanoma differentiation associated protein-like protein; melanoma differentiation-associated protein-like protein; NG0.1; ZMDA1
Vanligt namn IL-19
Biologisk aktivitet Determined by its ability to stimulate the proliferation of HEK-Blue TM-IL-19 reporter cells
Konjugera Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sekvens MLRRCLISTD MHHIEESFQE IKRAIQAKDT FPNVTILSTL ETLQIIKPLD VCCVTKNLLA FYVDRVFKDH QEPNPKILRK ISSIANSFLY MQKTLRQCQE QRQCHCRQEA TNATRVIHDN YDQLEVHAAA IKSLGELDVF LAWINKNHEV MSSA
Innehåll och lagring -20°C
Uttryckssystem E. coli
Form Lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.