Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1b hög känslighet ELISA Utrustning
Produktkod. 30054496
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
30054496 96 tester
1 options
Produktkod. 30054496 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BMS2242HS
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ELISA
Human High Sensitivity Interleukin 1 beta (Hu HS IL-1B) ELISA kvantifierar Hu HS IL-1β i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu HS IL-1beta Metodens princip The Human HS IL-1B solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Ett speciellt amplifieringsreagenssteg läggs till för att uppnå den höga känslighetsförmågan. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) är ett proinflammatoriskt cytokin som uttrycks av monocyter, makrofager och dendritiska celler. IL-1 beta syntetiseras som svar på inflammatoriska stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form som ackumuleras i cytosolen. Klyvning av pro-IL-1 beta till det aktiva 17 kDa-proteinet kräver aktivering av inflammasomer, som är multiproteinkomplex som svarar på patogener, stresstillstånd och andra farosignaler. Inflammasomaktivering utlöser bearbetningen av kaspas-1-prekursorn till dess aktiva form, som i sin tur klyver pro-IL-1 beta. IL-1 beta saknar en signalsekvenspeptid för klassisk ER/Golgi-väg och utsöndras tillsammans med kaspas-1 via en alternativ och ofullständigt förstådd mekanism. Även om IL-1 beta oftast utsöndras i sin aktiva form, kan utsöndring av det oklyvda proteinet vara detekterbart under vissa biologiska förhållanden. IL-1 betasignaler genom två receptorer, IL-1RI och IL-1RII, som båda delas med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereras av IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), ett protein som produceras av många celltyper som blockerar receptorbindning genom kompetitiv hämning. IL-1 beta spelar en viktig roll i det medfödda värdförsvaret genom att utlösa produktionen av andra proinflammatoriska cytokiner i målceller och initiera akutfassvar på infektion och skada. Förhöjda nivåer av IL-1 beta har associerats med många kroniska inflammatoriska tillstånd IL-1 beta-neutraliserande antikroppar potentiellt terapeutiskt värde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01584
Analysintervall 0,16 till 10,0
Analyskänslighet 0.05 pg/mL
Beskrivning Human IL-1b hög känslighet ELISA Utrustning
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL1B
Interassay CV 8.1%
Intraassay CV 6.7
Kit Innehåll Förbelagd mikrobrunnsplatta, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Amplifieringsreagens I, Amplifieringsreagens II, Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav Förvara kit vid 2 °C till 8 °C. Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål IL-1 beta
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 18 hrs