Läs mer
Invitrogen™ Human IL-1 beta ELISA Utrustning
Produktkod. 15551747
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15551747
Brand: Invitrogen™ BMS2242
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human IL-1beta
Biotin-Conjugate anti-human IL-1beta monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-1beta Standard lyophilized, 500pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Humant interleukin-1beta (Hu IL-1β ) ELISA kvantifierar Hu IL-1β i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-1β . Metodens princip The Human IL-1β fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) är ett proinflammatoriskt cytokin som uttrycks av monocyter, makrofager och dendritiska celler. IL-1 beta syntetiseras som svar på inflammatoriska stimuli som en 31 kDa inaktiv pro-form som ackumuleras i cytosolen. Klyvning av pro-IL-1 beta till det aktiva 17 kDa-proteinet kräver aktivering av inflammasomer, som är multiproteinkomplex som svarar på patogener, stresstillstånd och andra farosignaler. Inflammasomaktivering utlöser bearbetningen av kaspas-1-prekursorn till dess aktiva form, som i sin tur klyver pro-IL-1 beta. IL-1 beta saknar en signalsekvenspeptid för klassisk ER/Golgi-väg och utsöndras tillsammans med kaspas-1 via en alternativ och ofullständigt förstådd mekanism. Även om IL-1 beta oftast utsöndras i sin aktiva form, kan utsöndring av det oklyvda proteinet vara detekterbart under vissa biologiska förhållanden. IL-1 betasignaler genom två receptorer, IL-1RI och IL-1RII, som båda delas med IL-1 alfa. IL-1 beta-aktivitet kan modereras av IL-1-receptorantagonist (IL-1RA), ett protein som produceras av många celltyper som blockerar receptorbindning genom kompetitiv hämning. IL-1 beta spelar en viktig roll i det medfödda värdförsvaret genom att utlösa produktionen av andra proinflammatoriska cytokiner i målceller och initiera akutfassvar på infektion och skada. Förhöjda nivåer av IL-1 beta har associerats med många kroniska inflammatoriska tillstånd IL-1 beta-neutraliserande antikroppar potentiellt terapeutiskt värde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01584
Analysintervall 3,9 till 250 pg/ml
Analyskänslighet 0.3 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL-1,IL1-BETA,IL1F2
Interassay CV 8.6%
Intraassay CV 5.1
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Katabolin, Interleukin-1 beta, IL1F2
Mål IL-1 beta
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter