Läs mer
Invitrogen™ Human IL1RA ELISA Utrustning
Produktkod. 15561597
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Paket med 10
Produktkod. 15561597
Brand: Invitrogen™ BMS2080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal polyclonal antibody to human IL-1RA
Biotin-Conjugate anti-human IL-1RA polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-1RA Standard lyophilized, 14ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Interleukin-1 Receptor Antagonist (Hu IL-1RA) ELISA kvantifierar Hu IL-1RA i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-1RA. Metodens princip The Human IL-1RA solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en cytokinreceptor som tillhör interleukin 1-receptorfamiljen. Detta protein är en receptor för interleukin alfa (IL1A), interleukin beta (IL1B) och interleukin 1-receptor, typ I(IL1R1/IL1RA). Det är en viktig mediator involverad i många cytokininducerade immun- och inflammatoriska svar. Denna gen tillsammans med interleukin 1-receptor, typ II (IL1R2), interleukin 1-receptor-like 2 (IL1RL2) och interleukin 1-receptor-like 1 (IL1RL1) bildar ett cytokinreceptor-genkluster i en region som är mappad till kromosom 2q12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P18510
Analysintervall 109 till 7 000 pg/ml
Analyskänslighet 30 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3557
Gensymbol DIRA,ICIL-1 RA,IL-1 RN,IL-1 ra,IL-1 ra3,IL1F3,IL1RA,IRAP,MVCD4
Interassay CV 7.4%
Intraassay CV 7.2
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Interleukin-1-receptorantagonist
Mål IL1RA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 30 minuter