Läs mer
Invitrogen™ Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
Produktkod. 15910483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15910483
Brand: Invitrogen™ A35593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ProQuantum Immunanalyssats
Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunanalyssats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q9HBE4
Analysintervall 0.32-5000 pg/mL
Analyskänslighet <0.3 pg/mL
Innehåll och lagring Innehåller analysspädningsbuffert, antikroppskonjugat A, antikroppskonjugat B, antikroppskonjugatutspädningsbuffert, standard, mastermix och ligas. Förvara vid -5 °C till -30 °C.
Konjugera FAM
Immunoassay Kit Format Proximity-based Immunoassay
Produkttyp ProQuantum
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Human
För användning med (utrustning) qPCR Instruments
Gene Alias CVID11; CX2; il 21; IL21; IL-21; ILN; Interleukin; interleukin 21; Interleukin21; interleukin-21; interleukin-21 isoform; porcine interleukin-21; Za11CVID11; CX2; il 21; IL21; IL-21; ILN; Interleukin; interleukin 21; Interleukin21; interleukin-21; interleukin-21 isoform; porcine interleukin-21; Za11;
Gen-ID (Entrez) 59067
Gensymbol IL21
Kit Innehåll Assay Dilution Buffer, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Frakt skick Dry Ice
Förvaringskrav -20°C
Mål IL-21
Testtid 30 min
Total analystid 2 hr