Läs mer
Invitrogen™ Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Human IL-21 Proquantum Immunoassay Kit
ProQuantum Immunanalyssats
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q9HBE4 |
| Analysintervall | 0.32-5000 pg/mL |
| Analyskänslighet | <0.3 pg/mL |
| Innehåll och lagring | Innehåller analysspädningsbuffert, antikroppskonjugat A, antikroppskonjugat B, antikroppskonjugatutspädningsbuffert, standard, mastermix och ligas. Förvara vid -5 °C till -30 °C. |
| Konjugera | FAM |
| Immunoassay Kit Format | Proximity-based Immunoassay |
| Produkttyp | ProQuantum |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Human |
| För användning med (utrustning) | qPCR Instruments |
| Visa mer |