Läs mer
R&D Systems™ Human IL-33 DuoSet ELISA
Produktkod. 30020997
Kvantitet:
1 Kit (for 15 Plates)
1 Kit (for 5 Plates)
Produktkod. 30020997
Brand: R&D Systems™ DY3625B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human IL-33 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-33.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fucose Detection
Produkttyp ELISA Kit
Kvantitet 1 Kit (for 15 Plates)
Art Human
Analysintervall 23.40 to 1500 pg/mL
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.