Läs mer
R&D Systems™ Human IL-33 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021023
Change view
Kvantitet:
1 kit (för 5 tallrikar)
1 sats (för 15 tallrikar)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30021023 1 kit (för 5 tallrikar)
30020997 1 sats (för 15 tallrikar)
30000772 1 sats (för 15 tallrikar)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30021023 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY3625B05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.53 SEK
    3374.70 SEK / 1 uppsättningar
    Save 450.83 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Human IL-33 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-33.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fucose Detection
Produkttyp ELISA Kit
Kvantitet 1 kit (för 5 tallrikar)
Art Human
Analysintervall 23.40 to 1500 pg/mL
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Produktlinje R&D Systems
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Forskningsområde Cytokines