Läs mer
R&D Systems™ Human IL-34 Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 18752114
Change view
Tillräckligt för:
1 x 96-brunnsplatta
Produktkod. Tillräckligt för
18752114 1 x 96-brunnsplatta
1 options
Produktkod. 18752114 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer D3400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9763.11 SEK
    8616.30 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1146.81 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Human IL-34 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (13 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 31.30 - 2000pg/mL
Analyskänslighet 3.06pg/mL
Konjugera HRP
Produktlinje R&D Systems
Provtyp Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum
Specificitet Natural and Recombinant Human IL-34
Tillräckligt för 1 x 96-brunnsplatta
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 146433
Provvolym Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (13uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym C16orf77, IL34, IL-34, interleukin 34