Läs mer
R&D Systems™ Human IL-36 beta/IL-1F8 DuoSet ELISA
Produktkod. 30001015
Formatera:
96-well Strip Plate
Produktkod. 30001015
Brand: R&D Systems™ DY109905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant Interleukin 36 beta in humans. R&D Systems Human IL-36 beta/IL-1F8 DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum and plasma samples.
The Human IL-36 beta/IL-1F8 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-36 beta/IL-1F8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Kit
Analyskänslighet 50 ng/mL
Korsreaktivitet Not observed
Formatera 96-well Strip Plate
För användning med (applikation) ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Innehåll Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.