Läs mer
R&D Systems™ Human IL-36 beta/IL-1F8 DuoSet ELISA
Formatera:
96-well Strip Plate
Beskrivning
Innehåller
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human IL-36 beta/IL-1F8 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-36 beta/IL-1F8.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Analyskänslighet | 50 ng/mL |
| Korsreaktivitet | Not observed |
| Formatera | 96-well Strip Plate |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Kit Innehåll | Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |