missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human IL-37/IL-1F7 Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18795807
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18795807 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18795807 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer FAB19751R100UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

IL-37/IL-1F7 Monoclonal specifically detects IL-37/IL-1F7 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IL-37/IL-1F7
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 899826
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Alexa Fluor 647
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulering Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9NZH6
Gene Alias FIL1, FIL1 zeta, FIL1(ZETA), FIL1ZFIL1 zeta, IL-1F7, IL-1F7IL-1 zeta, IL1H4IL1F7 (canonical product IL-1F7b), IL-1H4IL-1F7b (IL-1H4, IL-1H, IL-1RP1), IL-1RP1IL-1X protein, IL1RP1interleukin 1 family member 7, IL-1X, IL37, interleukin 1 family, member 7 (zeta), interleukin 1, zeta, interleukin-1 family member 7, Interleukin-1 homolog 4, interleukin-1 superfamily z, Interleukin-1 zeta, Interleukin-1-related protein
Gensymboler IL37
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-37/IL-1F7 Lys53-Val206 Accession # Q9NZH6
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27178
Testspecificitet Detects human IL-37/IL-1F7 in ELISAs.
Målarter Human
Innehåll och lagring Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only (RUO)

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.