Läs mer
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Produktkod. 30021411
Change view
Förpackningsmängd:
15 tallrikar
5 tallrikar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd
30021411 15 tallrikar
30021312 5 tallrikar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30021411 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6805.00 SEK
    6434.40 SEK / 1 uppsättningar
    Save 370.60 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA Development Kit
Kvantitet 1 Kit (for 15 Plates)
Art Human
Konjugera Biotin
Analysintervall 9.38 to 600 pg/mL
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3569
Produktlinje R&D Systems
Synonym B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Förpackningsmängd 15 tallrikar
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Forskningsområde Cytokines