Läs mer
Gibco™ Humant IL-6 ELISA Utvecklingssats (ABTS ), PeproTech®
Produktkod. 30087550
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. Kvantitet
30087550 10 x 96 tester
1 options
Produktkod. 30087550 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 900K16K
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ELISA
900-K16K består av: 900-K16 (fångstantikropp, detektionsantikropp och proteinstandard) och AVIDIN-60UL (avidin HRP-konjugat). Human IL-6 Development Kit innehåller de nyckelkomponenter som krävs för kvantitativ mätning av naturlig och/eller rekombinant human IL-6 i sandwichformat ELISA. Human IL-6 ABTS ELISA Development Kit innehåller tillräckligt med material för att analysera målcytokinen i minst 1 000 ELISA plattbrunnar. Buffer ELISA ABTS Kit (produkt # 900-K00), som säljs separat, rekommenderas att användas tillsammans med detta ABTS ELISA Development Kit för optimal prestanda.ABTS ELISA Detta buffertkit innehåller alla nödvändiga komponenter för att analysera tio 96-brunnsplattor ELISA (inkluderade) och innehåller detaljerade hanteringsinstruktioner.
IL-6 är en gen som kodar för en cytokin som spelar en roll i inflammation och mognad av B-celler. Proteinet som produceras av denna gen är ett endogent pyrogen som kan inducera feber hos personer med autoimmuna sjukdomar eller infektioner. Genen uttrycks främst vid punkter för akut och kronisk inflammation, där den utsöndras i serumet och inducerar ett transkriptionellt inflammatoriskt svar via interleukin 6-receptorn, alfa. Funktionen av denna gen är kopplad till en mängd olika inflammationsassocierade sjukdomstillstånd, inklusive misstänksamhet för diabetes mellitus och systemisk juvenil reumatoid artrit. Förhöjda nivåer av det kodade proteinet har påträffats vid virusinfektioner, inklusive COVID-19 (sjukdom orsakad av SARS-CoV-2). Sjukdomar associerade med IL6 inkluderar Kasosi-sarkom och reumatoid artrit, systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05231
Analysintervall Partispecifikt
Analyskänslighet Partispecifikt
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias B-cellsdifferentieringsfaktor; B-cells hybridomtillväxtfaktor; B-cells stimulerande faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomtillväxtfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6-prekursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6-prekursor; Interleukin-6-protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-celldifferentieringsfaktor; B-cellshybridomtillväxtfaktor; B-cells stimulerande faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL-differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomtillväxtfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; IL6; ILg6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; Interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 prekursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; Interleukin-6 prekursor; Interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6;
Gen-ID (Entrez) 3569
Gensymbol Il6
Kit Innehåll Detta mänskliga IL-6-kit ELISA inkluderar Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard och HRP-konjugat. HRP-konjugatet paketeras separat., Detektionsantikropp, Proteinstandard, HRP-konjugat
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Frakt skick Rumstempererat
Förvaringskrav Se produktdokumentationen för komponentspecifik lagringstemperatur.
Mål IL-6
Testtid 1 timme 45 min
Total analystid 24 timmar 30 min